4-Methoxy-6-methylsalicylaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR470764-1G
APOSOR470764-1GEA
260
EUR
APOSOR470764-1G
4-Methoxy-6-methylsalicylaldehyde
4-Methoxy-6-methylsalicylaldehyde
Formel:
C₉H₁₀O₃ Molecular Weight: 166,174 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06496263 CAS-Nummer: 34883-08-4 |