2-(Hydroxymethyl)-2-phenyl-1,3-propanediol
Lieferant: Apollo Scientific
OR470765-5G
APOSOR470765-5GEA
855
EUR
APOSOR470765-5G
2-(Hydroxymethyl)-2-phenyl-1,3-propanediol
2-(Hydroxymethyl)-2-phenyl-1,3-propanediol
Formel:
C₁₀H₁₄O₃ Molecular Weight: 182,216 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18642376 CAS-Nummer: 4704-99-8 |