1-(Chloromethyl)-4-methylcyclohexane
Lieferant: Apollo Scientific
OR470766-1G
APOSOR470766-1GEA
916
EUR
APOSOR470766-1G
1-(Chloromethyl)-4-methylcyclohexane
1-(Chloromethyl)-4-methylcyclohexane
Formel:
C₈H₁₅Cl Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16657516 CAS-Nummer: 1073-68-3 |