2-Chlorbenzimidazol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Chlor-1H-benzimidazol
OR470769-5G
APOSOR470769-5GEA 601 EUR
APOSOR470769-5G
2-Chlorbenzimidazol
2-Chlorobenzimidazole
Formel: C₇H₅ClN₂
Molecular Weight: 152.58 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051944
CAS-Nummer: 4857-06-1