1'-Boc-spiro[indane-1,4'-piperidine]
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 2,3-dihydrospiro[indene-1,4'-piperidine]-1'-carboxylate
OR470772-1G
APOSOR470772-1GEA
916
EUR
APOSOR470772-1G
1'-Boc-spiro[indane-1,4'-piperidine]
1'-Boc-spiro[indane-1,4'-piperidine]
Formel:
C₁₈H₂₅NO₂ Molecular Weight: 287,397 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10700122 CAS-Nummer: 148835-99-8 |