1'-Boc-spiro[indene-1,4'-piperidine]
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl spiro[indene-1,4'-piperidine]-1'-carboxylate
OR470774-5G
APOSOR470774-5GEA
567
EUR
APOSOR470774-5G
1'-Boc-spiro[indene-1,4'-piperidine]
1'-Boc-spiro[indene-1,4'-piperidine]
Formel:
C₁₈H₂₃NO₂ Molecular Weight: 285,381 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03160565 CAS-Nummer: 137419-24-0 |