2-Chloro-3-phenylpyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470777-1G
APOSOR470777-1GEA
1120
EUR
APOSOR470777-1G
2-Chloro-3-phenylpyrazine
2-Chloro-3-phenylpyrazine
Formel:
C₁₀H₇ClN₂ Molecular Weight: 190,629 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01411765 CAS-Nummer: 41270-65-9 |