2-(2-Iodoethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
Lieferant: Apollo Scientific
OR470781-1G
APOSOR470781-1GEA
804
EUR
APOSOR470781-1G
2-(2-Iodoethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
2-(2-Iodoethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
Formel:
C₆H₁₁IO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27500653 CAS-Nummer: 53750-51-9 |