6-[Bis(Boc)amino]purine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl N-tert-butoxycarbonyl-N-(7H-purin-6-yl)carbamate
OR470783-5G
APOSOR470783-5GEA
114
EUR
APOSOR470783-5G
6-[Bis(Boc)amino]purine
6-[Bis(Boc)amino]purine
Formel:
C₁₅H₂₁N₅O₄ Molecular Weight: 335,358 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17676144 CAS-Nummer: 309947-86-2 |