(R)-6,6'-Dibromo-2,2'-dimethoxy-1,1'-binaphthalene
Lieferant: Apollo Scientific
OR470786-5G
APOSOR470786-5GEA
721
EUR
APOSOR470786-5G
(R)-6,6'-Dibromo-2,2'-dimethoxy-1,1'-binaphthalene
(R)-6,6'-Dibromo-2,2'-dimethoxy-1,1'-binaphthalene
Formel:
C₂₂H₁₆Br₂O₂ Molecular Weight: 472.169 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06654379 CAS-Nummer: 117745-45-6 |