2-[3-(Cyclopropylmethoxy)-4-ethoxyphenyl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470787-5G
APOSOR470787-5GEA 916 EUR
APOSOR470787-5G
2-[3-(Cyclopropylmethoxy)-4-ethoxyphenyl]acetic acid
2-[3-(Cyclopropylmethoxy)-4-ethoxyphenyl]acetic acid
Formel: C₁₄H₁₈O₄
Molecular Weight: 250,29 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27500650
CAS-Nummer: 2006277-02-5