2-(4-Ethoxy-3-isopropoxyphenyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470788-5G
APOSOR470788-5GEA
916
EUR
APOSOR470788-5G
2-(4-Ethoxy-3-isopropoxyphenyl)acetic acid
2-(4-Ethoxy-3-isopropoxyphenyl)acetic acid
Formel:
C₁₃H₁₈O₄ Molecular Weight: 238,28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27500649 CAS-Nummer: 2006277-26-3 |