2-[3-(Benzyloxy)-4-ethoxyphenyl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470789-5G
APOSOR470789-5GEA
916
EUR
APOSOR470789-5G
2-[3-(Benzyloxy)-4-ethoxyphenyl]acetic acid
2-[3-(Benzyloxy)-4-ethoxyphenyl]acetic acid
Formel:
C₁₇H₁₈O₄ Molecular Weight: 286,322 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06208482 CAS-Nummer: 85475-84-9 |