2-[3-(Benzyloxy)-4-methoxyphenyl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470792-5G
APOSOR470792-5GEA
713
EUR
APOSOR470792-5G
2-[3-(Benzyloxy)-4-methoxyphenyl]acetic acid
2-[3-(Benzyloxy)-4-methoxyphenyl]acetic acid
Formel:
C₁₆H₁₆O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00183334 CAS-Nummer: 5487-33-2 |