2-[3-(tert-Butoxy)-4-methoxyphenyl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470793-1G
OR470793-5G
APOSOR470793-1GEA
397
EUR
APOSOR470793-1G
APOSOR470793-5G
2-[3-(tert-Butoxy)-4-methoxyphenyl]acetic acid
2-[3-(tert-Butoxy)-4-methoxyphenyl]acetic acid
Formel:
C₁₃H₁₈O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27500646 CAS-Nummer: 2006277-90-1 |