N-Isobutylcyclopropanamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470797-1G
OR470797-5G
APOSOR470797-1GEA
397
EUR
APOSOR470797-1G
APOSOR470797-5G
N-Isobutylcyclopropanamine
N-Isobutylcyclopropanamine
Formel:
C₇H₁₅N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09047821 CAS-Nummer: 215523-02-7 |