2-(Phenylamino)propanenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR470798-5G
APOSOR470798-5GEA
619
EUR
APOSOR470798-5G
2-(Phenylamino)propanenitrile
2-(Phenylamino)propanenitrile
Formel:
C₉H₁₀N₂ Molecular Weight: 146,189 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12816738 CAS-Nummer: 2182-39-0 |