2-Aminoimidazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470799-1G
APOSOR470799-1GEA
1330
EUR
APOSOR470799-1G
2-Aminoimidazole-4-carboxylic acid
2-Aminoimidazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₄H₅N₃O₂ Molecular Weight: 127,101 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08668249 CAS-Nummer: 860011-60-5 |