Benzyl (S)-3-(Boc-amino)-4-iodobutanoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470801-1G
APOSOR470801-1GEA
1090
EUR
APOSOR470801-1G
Benzyl (S)-3-(Boc-amino)-4-iodobutanoate
Benzyl (S)-3-(Boc-amino)-4-iodobutanoate
Formel:
C₁₆H₂₂INO₄ Molecular Weight: 419,255 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27500657 CAS-Nummer: 161529-22-2 |