tert-Butyl (S)-3-(Boc-amino)-4-bromobutanoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470802-1G
APOSOR470802-1GEA
804
EUR
APOSOR470802-1G
tert-Butyl (S)-3-(Boc-amino)-4-bromobutanoate
tert-Butyl (S)-3-(Boc-amino)-4-bromobutanoate
Formel:
C₁₃H₂₄BrNO₄ Molecular Weight: 338,238 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27500656 CAS-Nummer: 2006286-94-6 |