tert-Butyl (S)-3-(Boc-amino)-4-iodobutanoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470803-1G
APOSOR470803-1GEA
804
EUR
APOSOR470803-1G
tert-Butyl (S)-3-(Boc-amino)-4-iodobutanoate
tert-Butyl (S)-3-(Boc-amino)-4-iodobutanoate
Formel:
C₁₃H₂₄INO₄ Molecular Weight: 385,238 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27500655 CAS-Nummer: 1802736-56-6 |