5-(4-Bromophenyl)-3-methylisoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR470806-1G
APOSOR470806-1GEA
499
EUR
APOSOR470806-1G
5-(4-Bromophenyl)-3-methylisoxazole
5-(4-Bromophenyl)-3-methylisoxazole
Formel:
C₁₀H₈BrNO Molecular Weight: 238,081 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09756424 CAS-Nummer: 52063-43-1 |