4-Chloro-2-methylbutanoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR470808-5G
APOSOR470808-5GEA
0
EUR
APOSOR470808-5G
4-Chloro-2-methylbutanoyl chloride
4-Chloro-2-methylbutanoyl chloride
Formel:
C₅H₈Cl₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19232042 CAS-Nummer: 51708-72-6 |