2-(Bromomethyl)-7-methoxynaphthalene
Lieferant: Apollo Scientific
OR470813-1G
APOSOR470813-1GEA
1420
EUR
APOSOR470813-1G
2-(Bromomethyl)-7-methoxynaphthalene
2-(Bromomethyl)-7-methoxynaphthalene
Formel:
C₁₂H₁₁BrO Molecular Weight: 251,119 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18410675 CAS-Nummer: 103143-23-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |