2-Methoxy-7-methylnaphthalene
Lieferant: Apollo Scientific
OR470814-1G
APOSOR470814-1GEA
249
EUR
APOSOR470814-1G
2-Methoxy-7-methylnaphthalene
2-Methoxy-7-methylnaphthalene
Formel:
C₁₂H₁₂O Molecular Weight: 172,223 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18412839 CAS-Nummer: 1131-53-9 |