2-Bromo-7-methoxynaphthalene
Lieferant: Apollo Scientific
OR470815-1G
APOSOR470815-1GEA
121
EUR
APOSOR470815-1G
2-Bromo-7-methoxynaphthalene
2-Bromo-7-methoxynaphthalene
Formel:
C₁₁H₉BrO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17012538 CAS-Nummer: 200875-36-1 |