N-Cyclohexyl-1-imidazolecarboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR470816-5G
APOSOR470816-5GEA
804
EUR
APOSOR470816-5G
N-Cyclohexyl-1-imidazolecarboxamide
N-Cyclohexyl-1-imidazolecarboxamide
Formel:
C₁₀H₁₅N₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01175643 CAS-Nummer: 91977-33-2 |