N-Cyclopentyl-1-imidazolecarboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR470817-5G
APOSOR470817-5GEA
804
EUR
APOSOR470817-5G
N-Cyclopentyl-1-imidazolecarboxamide
N-Cyclopentyl-1-imidazolecarboxamide
Formel:
C₉H₁₃N₃O Molecular Weight: 179,219 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11099393 CAS-Nummer: 154696-60-3 |