N-Isobutyl-1-imidazolecarboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR470818-5G
APOSOR470818-5GEA
713
EUR
APOSOR470818-5G
N-Isobutyl-1-imidazolecarboxamide
N-Isobutyl-1-imidazolecarboxamide
Formel:
C₈H₁₃N₃O Molecular Weight: 167,208 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11099706 CAS-Nummer: 149047-76-7 |