N-Ethyl-1-imidazolecarboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR470819-5G
APOSOR470819-5GEA
713
EUR
APOSOR470819-5G
N-Ethyl-1-imidazolecarboxamide
N-Ethyl-1-imidazolecarboxamide
Formel:
C₆H₉N₃O Molecular Weight: 139,155 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11099735 CAS-Nummer: 58124-84-8 |