Ethyl 6-Bromo-5-methoxyindole-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470821-1G
APOSOR470821-1GEA
1010
EUR
APOSOR470821-1G
Ethyl 6-Bromo-5-methoxyindole-2-carboxylate
Ethyl 6-Bromo-5-methoxyindole-2-carboxylate
Formel:
C₁₂H₁₂BrNO₃ Molecular Weight: 298,133 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20483268 CAS-Nummer: 128593-40-8 |