Methyl 5-[4-(ethoxycarbonyl)phenyl]isoxazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470822-1G
APOSOR470822-1GEA
397
EUR
APOSOR470822-1G
Methyl 5-[4-(ethoxycarbonyl)phenyl]isoxazole-3-carboxylate
Methyl 5-[4-(ethoxycarbonyl)phenyl]isoxazole-3-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₃NO₅ Molecular Weight: 275,257 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27935378 CAS-Nummer: 2006277-68-3 |