2-Amino-1,6-dimethylbenzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR470825-1G
APOSOR470825-1GEA
794
EUR
APOSOR470825-1G
2-Amino-1,6-dimethylbenzimidazole
2-Amino-1,6-dimethylbenzimidazole
Formel:
C₉H₁₁N₃ Molecular Weight: 161,204 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20703217 CAS-Nummer: 945023-34-7 |