2-Amino-1,7-dimethylbenzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,7-Dimethyl-1H-benzo[d]imidazol-2-amine
OR470828-1G
APOSOR470828-1GEA
794
EUR
APOSOR470828-1G
2-Amino-1,7-dimethylbenzimidazole
2-Amino-1,7-dimethylbenzimidazole
Formel:
C₉H₁₁N₃ Molecular Weight: 161,204 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03725798 CAS-Nummer: 945021-49-8 |