N-Methylpiperidine-3-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR470831-5G
APOSOR470831-5GEA
947
EUR
APOSOR470831-5G
N-Methylpiperidine-3-carboxamide
N-Methylpiperidine-3-carboxamide
Formel:
C₇H₁₄N₂O Molecular Weight: 142,199 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06408743 CAS-Nummer: 5115-98-0 |