1-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane
Lieferant: Apollo Scientific
OR470832-1G
APOSOR470832-1GEA
1420
EUR
APOSOR470832-1G
1-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane
1-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane
Formel:
C₇H₁₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13180593 CAS-Nummer: 204388-70-5 |