(S)-2-Amino-4-(7-hydroxy-2-oxo-2H-chromen-4-yl)butanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
H-4-(7-Hydroxy-4-coumarinyl)-Abu-OH, 7-HCAA
OR470836-1G
APOSOR470836-1GEA
2450
EUR
APOSOR470836-1G
(S)-2-Amino-4-(7-hydroxy-2-oxo-2H-chromen-4-yl)butanoic acid
(S)-2-Amino-4-(7-hydroxy-2-oxo-2H-chromen-4-yl)butanoic acid
Formel:
C₁₃H₁₃NO₅ Molecular Weight: 263,249 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22377747 CAS-Nummer: 905442-42-4 |