2-Bromo-4-methyl-5-nitroanisole
Lieferant: Apollo Scientific
OR470842-5G
APOSOR470842-5GEA
289
EUR
APOSOR470842-5G
2-Bromo-4-methyl-5-nitroanisole
2-Bromo-4-methyl-5-nitroanisole
Formel:
C₈H₈BrNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27935373 CAS-Nummer: 41447-19-2 |