Ethyl 2-Methyltetrahydrofuran-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470844-5G
APOSOR470844-5GEA
916
EUR
APOSOR470844-5G
Ethyl 2-Methyltetrahydrofuran-2-carboxylate
Ethyl 2-Methyltetrahydrofuran-2-carboxylate
Formel:
C₈H₁₄O₃ Molecular Weight: 158,195 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23847310 CAS-Nummer: 1540337-79-8 |