8-Cbz-1,8-diazaspiro[5.5]undecane
Lieferant: Apollo Scientific
OR470845-1G
APOSOR470845-1GEA 1420 EUR
APOSOR470845-1G
8-Cbz-1,8-diazaspiro[5.5]undecane
8-Cbz-1,8-diazaspiro[5.5]undecane
Formel: C₁₇H₂₄N₂O₂
Molecular Weight: 288,385 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11223536
CAS-Nummer: 1086394-89-9