8-Benzyl-1,8-diazaspiro[5.5]undecane
Lieferant: Apollo Scientific
OR470846-1G
APOSOR470846-1GEA
1420
EUR
APOSOR470846-1G
8-Benzyl-1,8-diazaspiro[5.5]undecane
8-Benzyl-1,8-diazaspiro[5.5]undecane
Formel:
C₁₆H₂₄N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11223532 CAS-Nummer: 1086395-04-1 |