2-Cbz-2,8-diazaspiro[5.5]undecane
Lieferant: Apollo Scientific
OR470847-1G
APOSOR470847-1GEA
1540
EUR
APOSOR470847-1G
2-Cbz-2,8-diazaspiro[5.5]undecane
2-Cbz-2,8-diazaspiro[5.5]undecane
Formel:
C₁₇H₂₄N₂O₂ Molecular Weight: 288,385 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11223514 CAS-Nummer: 1086394-63-9 |