2-Cbz-2,7-diazaspiro[4.5]decane
Lieferant: Apollo Scientific
OR470850-1G
APOSOR470850-1GEA
2020
EUR
APOSOR470850-1G
2-Cbz-2,7-diazaspiro[4.5]decane
2-Cbz-2,7-diazaspiro[4.5]decane
Formel:
C₁₆H₂₂N₂O₂ Molecular Weight: 274,358 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11223504 CAS-Nummer: 1086394-72-0 |