3-Bromo-6-(methoxymethoxy)-o-xylene
Lieferant: Apollo Scientific
OR470856-5G
APOSOR470856-5GEA
1120
EUR
APOSOR470856-5G
3-Bromo-6-(methoxymethoxy)-o-xylene
3-Bromo-6-(methoxymethoxy)-o-xylene
Formel:
C₁₀H₁₃BrO₂ Molecular Weight: 245,113 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27935368 CAS-Nummer: 1301147-34-1 |