Methyl 2-[(4-Amino-6-chloro-3-pyridyl)oxy]acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470857-1G
APOSOR470857-1GEA
1330
EUR
APOSOR470857-1G
Methyl 2-[(4-Amino-6-chloro-3-pyridyl)oxy]acetate
Methyl 2-[(4-Amino-6-chloro-3-pyridyl)oxy]acetate
Formel:
C₈H₉ClN₂O₃ Molecular Weight: 216,622 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27935367 CAS-Nummer: 1823872-37-2 |