Methyl 2-[(6-Chloro-3-pyridyl)oxy]acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470858-1G
APOSOR470858-1GEA
591
EUR
APOSOR470858-1G
Methyl 2-[(6-Chloro-3-pyridyl)oxy]acetate
Methyl 2-[(6-Chloro-3-pyridyl)oxy]acetate
Formel:
C₈H₈ClNO₃ Molecular Weight: 201,607 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27933286 CAS-Nummer: 928118-49-4 |