Methyl 3-[Bis(methylsulphonyl)amino]thiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470860-5G
APOSOR470860-5GEA
713
EUR
APOSOR470860-5G
Methyl 3-[Bis(methylsulphonyl)amino]thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-[Bis(methylsulphonyl)amino]thiophene-2-carboxylate
Formel:
C₈H₁₁NO₆S₃ Molecular Weight: 313,371 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26381896 CAS-Nummer: 214532-29-3 |