tert-Butyl (2-methoxy-1,1-dimethylethyl)carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-Boc-1-methoxy-2-methyl-2-propanamine
OR470862-5G
APOSOR470862-5GEA
804
EUR
APOSOR470862-5G
tert-Butyl (2-methoxy-1,1-dimethylethyl)carbamate
tert-Butyl (2-methoxy-1,1-dimethylethyl)carbamate
Formel:
C₁₀H₂₁NO₃ Molecular Weight: 203,28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15143199 CAS-Nummer: 204707-34-6 |