5-Bromo-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidin-4(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR470863-1G
APOSOR470863-1GEA
570
EUR
APOSOR470863-1G
5-Bromo-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidin-4(3H)-one
5-Bromo-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidin-4(3H)-one
Formel:
C₆H₇BrN₂OS Molecular Weight: 235,102 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11617996 CAS-Nummer: 33238-63-0 |