2-[2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)ethyl]isoindoline-1,3-dione
Lieferant: Apollo Scientific
OR470864-5G
APOSOR470864-5GEA
49.3
EUR
APOSOR470864-5G
2-[2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)ethyl]isoindoline-1,3-dione
2-[2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)ethyl]isoindoline-1,3-dione
Formel:
C₁₄H₁₅NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09923388 CAS-Nummer: 84764-41-0 |